Cobalt(II) fluoride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
CoF₂ Punto di ebollizione: 1400 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 1200 °C Densità: 4,46 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010941 CAS Number: 10026-17-2 EINECS: 233-061-9 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 13,02465 |
Appearance | Pink Powder |
Assay | ≥98.5 % (ex F) |