Stampa…
Rutenio (III) cloruro, anidro 99.9% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
197210020 197210100 197210500
ACRO197210020EA 152 EUR
ACRO197210020 ACRO197210100 ACRO197210500
Rutenio (III) cloruro, anidro 99.9% (trace metals basis)
Rutenio (III) cloruro
Formula: Cl₃Ru
Punto di fusione: >500 °C (dec.)
Densità: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011208
CAS Number: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08455
Visualizza i codici
Appearance Black Powder or crystals
Assay 48 to 50 % (Ru)
Total trace metal impurities ≤0.1 %