Stampa…
Rhodium(III) chloride Rh 48,6-49,2%, anidro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
419105000 419100025
ACRO419105000EA 623 EUR
ACRO419105000 ACRO419100025
Rhodium(III) chloride Rh 48,6-49,2%, anidro
Rhodium(III) chloride
Formula: Cl₃Rh
Peso molecolare: 209,26 g/mol
Punto di ebollizione: 717 °C (730 mmHg)
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 5,38 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011204
CAS Number: 10049-07-7
EINECS: 233-165-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08355
Visualizza i codici
Appearance Red, grey, red-black or black Crystalline powder, crystals or granules
Assay 48.6 to 49.2 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤0.001 %