Platinum(IV) chloride (57,5% Pt), anidro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
Cl₄Pt Punto di fusione: 370 °C Densità: 4,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011182 CAS Number: 13454-96-1 EINECS: 236-645-1 UN: 2923 ADR: 8 (6.1),II |
Solubility | 587 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 336.89 g/mol |
Density | 4.3 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|