Platinum(IV) chloride (≥57% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13454-96-1
Molecular Formula: PtCl4
Formula Weight: 336.90
Physical Form: Crystalline
Density: 4.303
Appearance: Brown
Odour: Odourless
Melting Point: 370° dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011182
Formula:
Cl₄Pt Punto di fusione: 370 °C (dec.) Densità: 4,303 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011182 CAS Number: 13454-96-1 EINECS: 236-645-1 UN: 2923 ADR: 8,III |