Stampa…
Platinum(II) chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Platinum dichloride
A16549.03 A16549.06
A16549.03EA 196 EUR
A16549.03 A16549.06
Platinum(II) chloride ≥98%
Platinum(II) chloride
Purity: 98% CAS No.: 10025-65-7 Molecular Formula: Cl2Pt Formula Weight: 266.00 Melting Point: 581° dec. Merck Reference: 14,7528 MDL No.: MFCD00011181
Formula: Cl₂Pt
Peso molecolare: 265.99 g/mol
Punto di fusione: 581 °C (dec.)
Densità: 5.87
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011181
CAS Number: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
Merck Index: 12,07687