Stampa…
Platinum(II) chloride (≥73% Pt)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
195380010 195380050 195380250 195382500
ACRO195380010EA 170 EUR
ACRO195380010 ACRO195380050 ACRO195380250 ACRO195382500
Platinum(II) chloride (≥73% Pt)
Platinum(II) chloride
Formula: Cl₂Pt
Punto di fusione: 581 °C (dec.)
Densità: 6,05 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011181
CAS Number: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687
Visualizza i codici
Appearance Grey-green to brown Powder
Assay ≥71.8 % (Pt)