Stampa…
Palladio (II) cloruro, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Palladium dichloride
MQ200
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
8.07110.0001EA 299 EUR
8.07110.0001 8.07110.0005 8.07110.0010 8.07110.0050 8.07110.8500
Palladio (II) cloruro, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Palladio (II) cloruro
Formula: PdCl₂
Peso molecolare: 177.33 g/mol
Punto di fusione: 678
Densità: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003558
CAS Number: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07058
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 680 °C
Molar Mass 177.33 g/mol
Density 4.0 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material