Stampa…
Palladio (II) cloruro 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
369670010 369670050 369670250
ACRO369670010EA 199 EUR
ACRO369670010 ACRO369670050 ACRO369670250
Palladio (II) cloruro 99.999% (trace metals basis)
Palladio (II) cloruro
Formula: PdCl₂
Punto di fusione: 678…680 °C (dec.)
Densità: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003558
CAS Number: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07058
Visualizza i codici
Appearance Brown Powder
Assay 59 to 61 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤0.001 %