Stampa…
Palladio (II) cloruro (59% Pd)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Palladium dichloride
195200010 195200050 195200250
ACRO195200010EA 199 EUR
ACRO195200010 ACRO195200050 ACRO195200250
Palladio (II) cloruro (59% Pd)
Palladio (II) cloruro
Formula: PdCl₂
Peso molecolare: 177.33 g/mol
Punto di fusione: 678…680 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003558
CAS Number: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07058
Visualizza i codici
Appearance Red-brown Powder
Assay 59 to 60 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Copper (Cu) ≤15 ppm
Iron (Fe) ≤15 ppm
Lead (Pb) ≤15 ppm
Magnesium (Mg) ≤15 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤30 ppm