Stampa…
Nichel (II) cloruro, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Dicloruro di nichel
B22085.14 B22085.22 B22085.36
B22085.14EA 32.3 EUR
B22085.14 B22085.22 B22085.36
Nichel (II) cloruro, anidro 98%
Nichel (II) cloruro
Purity: 98% CAS No.: 7718-54-9 Molecular Formula: Cl2Ni Formula Weight: 129.60 Odour: Odourless Melting Point: 1001° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011142
Formula: Cl₂Ni
Peso molecolare: 129.6 g/mol
Punto di fusione: 1001 °C
Densità: 3.55
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011142
CAS Number: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,6505