Nichel (II) cloruro, anhydrous 99 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dicloruro di nichel
Purity: 99%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: Cl2Ni
Formula Weight: 129.60
Physical Form: Powder
Density: 3.55
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Formula:
Cl₂Ni Peso molecolare: 129.6 g/mol Punto di fusione: 1001 °C Densità: 3.55 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011142 CAS Number: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6505 |