Stampa…
Nichel (II) cloruro, anidro 99.99% (trace metals basis), in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Dicloruro di nichel
378350050 378350250
ACRO378350050EA 168 EUR
ACRO378350050 ACRO378350250
Nichel (II) cloruro, anidro 99.99% (trace metals basis), in polvere
Nichel (II) cloruro
Formula: Cl₂Ni
Peso molecolare: 129.6 g/mol
Punto di fusione: 1001 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011142
CAS Number: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06588
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric 44.6 to 46.0 % (Ni)
Total trace metal impurities ≤100 ppm