Stampa…
Ferro (III) cloruro, anidro, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
24216.268EA 60.9 EUR
24216.268 24216.361 24216.460
Ferro (III) cloruro, anidro, GPR RECTAPUR®
Ferro (III) cloruro
Formula: FeCl₃
Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 260 °C
Densità: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011005
CAS Number: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
Visualizza i codici
Appearance Dark green to black, cryst. powder (NK)
Assay Min. 98,5%
Insoluble matter Max. 0,2%
Arsenic (As) Max. 0.001%
Chromium (Cr) Max. 0,05%
Copper (Cu) Max. 0,01%
Manganese (Mn) Max. 0,2%
Nickel (Ni) Max. 0,03%
Lead (Pb) Max. 0.001%
Zinc (Zn) Max. 0,04%