Stampa…
Ferro (III) cloruro, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Iron trichloride, Ferric chloride
MQ200
8.03945.0500 8.03945.1000 8.03945.9060 8.03945.9065 8.03945.9025
8.03945.0500EA 75.8 EUR
8.03945.0500 8.03945.1000 8.03945.9060 8.03945.9065 8.03945.9025
Ferro (III) cloruro, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Ferro (III) cloruro
Formula: FeCl₃
Peso molecolare: 162.21 g/mol
Punto di ebollizione: 315
Punto di fusione: 260
Densità: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011005
CAS Number: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048