Ferro (III) cloruro, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7705-08-0
Molecular Formula: Cl3Fe
Formula Weight: 162.21
Physical Form: Crystalline
Density: 2.90
Appearance: Black
Odour: Odourless
pH: 1.8
Melting Point: 306°
Boiling Point: 316°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone. Slightly soluble in CS2. Insoluble in ethyl acetate
Merck Reference: 14,4019
UN No.: 1773
MDL No.: MFCD00011005
Formula:
FeCl₃ Punto di ebollizione: 316 °C Punto di fusione: 306 °C Densità: 2,90 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011005 CAS Number: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 1773 ADR: 8,III Merck Index: 14,4019 |