Ferro (III) cloruro, anidro 98%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Iron trichloride, Ferric chloride
169430010
169430025
169430050
169430100
169430250
ACRO169430010EA
64.7
EUR
ACRO169430010
ACRO169430025
ACRO169430050
ACRO169430100
ACRO169430250
Ferro (III) cloruro, anidro 98%, puro
Ferro (III) cloruro
Formula:
FeCl₃ Peso molecolare: 162,21 g/mol Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 260 °C Densità: 2,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011005 CAS Number: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 1773 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |
Appearance | Dark grey to black Powder |
Titration Iodometric | 97.5 to 102.5 % |
Arsenic (As) | ≤20 ppm |
Copper (Cu) | ≤1000 ppm |
Lead (Pb) | ≤200 ppm |
Manganese (Mn) | ≤3000 ppm |
Zinc (Zn) | ≤1000 ppm |