Stampa…
Ferro (II) cloruro, anidro ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Iron dichloride, Ferrous chloride
31141.06 31141.18 31141.30
31141.06EA 76.8 EUR
31141.06 31141.18 31141.30
Ferro (II) cloruro, anidro ≥99.5% (metals basis)
Ferro (II) cloruro
Purity: 99.5% CAS No.: 7758-94-3 Molecular Formula: Cl2Fe Formula Weight: 126.75 Physical Form: Powder Density: 3.160 pH: 2.5 Melting Point: 674° Boiling Point: 1023° Solubility: Freely soluble in water, alcohol, acetone Merck Reference: 14,4043 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011004
Formula: Cl₂Fe
Peso molecolare: 126,75 g/mol
Punto di ebollizione: 1023 °C
Punto di fusione: 674 °C
Densità: 3,160
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011004
CAS Number: 7758-94-3
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4043