Stampa…
Cobalto (II) cloruro, anidro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
8.02540.0025EA 48 EUR
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
Cobalto (II) cloruro, anidro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cobalto (II) cloruro
Formula: Cl₂Co
Punto di ebollizione: 1049 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 735 °C
Densità: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010938
CAS Number: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02498
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 735 °C
Molar Mass 129.83 g/mol
Boiling Point 1049 °C (1013 hPa)
Density 3.36 g/cm3 (25 °C)