Cobalto (II) cloruro, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
Ampuled under argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 7646-79-9
Molecular Formula: Cl2Co
Formula Weight: 129.84
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.367
Appearance: Pale blue
Odour: Odourless
Melting Point: 735°
Boiling Point: 1049°
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010938
Formula:
Cl₂Co Peso molecolare: 129,84 g/mol Punto di ebollizione: 1049 °C Punto di fusione: 735 °C Densità: 3,367 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010938 CAS Number: 7646-79-9 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2437 |