Stampa…
Cobalto (II) cloruro, anidro 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
214130050 214131000 214135000
ACRO214130050EA 44.5 EUR
ACRO214130050 ACRO214131000 ACRO214135000
Cobalto (II) cloruro, anidro 97%
Cobalto (II) cloruro
Formula: Cl₂Co
Peso molecolare: 129,84 g/mol
Punto di ebollizione: 1049 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 735 °C
Densità: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010938
CAS Number: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02498
Visualizza i codici
Appearance Blue Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm