Platinum(II) bromide (≥54,5% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13455-12-4
Molecular Formula: PtBr2
Formula Weight: 354.91
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00011180
Formula:
Br₂Pt Punto di fusione: 250 °C (dec.) Densità: 6,652 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011180 CAS Number: 13455-12-4 EINECS: 236-648-8 |