Dibromuro di nichel, anidro 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Nickel dibromide
53115.18
53115.30
53115.18EA
112
EUR
53115.18
53115.30
Dibromuro di nichel, anidro 99%
Dibromuro di nichel
Purity: 99%
CAS No.: 13462-88-9
Molecular Formula: Br2Ni
Formula Weight: 218.53
Physical Form: Crystalline
Density: 5.098
Melting Point: 963°
Merck Reference: 14,6502
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011141
Formula:
Br₂Ni Peso molecolare: 218,5 g/mol Punto di fusione: 963 °C Densità: 5,098 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011141 CAS Number: 13462-88-9 EINECS: 236-665-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,6502 |