Stampa…
Dibromuro di nichel 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
203360500 203360100 203362500
ACRO203360500EA 106 EUR
ACRO203360500 ACRO203360100 ACRO203362500
Dibromuro di nichel 99%
Dibromuro di nichel
Formula: Br₂Ni
Punto di fusione: 963 °C
Densità: 5,09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011141
CAS Number: 13462-88-9
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06585
Visualizza i codici
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤6 % (K.F.)