Stampa…
Iridium(IV) bromide ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
39493.02 39493.04
39493.02EA 145 EUR
39493.02 39493.04
Iridium(IV) bromide ≥99.99% (metals basis) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Iridium(IV) bromide
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-64-2 Molecular Formula: IrBr4 Formula Weight: 511.84 Physical Form: Crystalline Odour: Acrid MDL No.: MFCD00049467
Formula: Br₄Ir
Peso molecolare: 511,84 g/mol
Punto di fusione: Dec.
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049467
CAS Number: 7789-64-2
EINECS: 232-180-3