Ferro (II) bromuro, anidro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-46-0
Molecular Formula: Br2Fe
Formula Weight: 215.67
Physical Form: Granular
Density: 4.636
Appearance: Green to dark yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 684°
Merck Reference: 14,4042
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016081
Formula:
Br₂Fe Punto di fusione: 684 °C Densità: 4,636 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016081 CAS Number: 7789-46-0 EINECS: 232-168-8 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,4042 |