Stampa…
Biossido di manganese ≥90% (RT), grado tecnico, attivo, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
63548-1KG 63548-250G
63548-1KGEA 145.02 EUR
63548-1KG 63548-250G
Biossido di manganese ≥90% (RT), grado tecnico, attivo, Fluka™
Biossido di manganese
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Formula: MnO₂
Punto di fusione: Dec.
Densità: 5,21 g/cm³ (21 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003463
CAS Number: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Visualizza i codici
Appearance complying
Identity complying
Assay Min. 90.0 %
Loss on drying (105°C) Max. 1.5 %