Stampa…
Biossido di manganese per sintesi
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Manganese (IV) ossido, Manganese biossido
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05958.0100 8.05958.1000 8.05958.9025 8.05958.9050
8.05958.0100EA 35.4 EUR
8.05958.0100 8.05958.1000 8.05958.9025 8.05958.9050
Biossido di manganese per sintesi
Biossido di manganese
Formula: MnO₂
Peso molecolare: 86,94 g/mol
Punto di fusione: 535 °C
Densità: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003463
CAS Number: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 86.94 g/mol
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 5.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable