Biossido di manganese ≥89.0%, in polvere, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Manganese (IV) ossido, Manganese biossido
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
MnO₂ Punto di fusione: 535 °C Densità: 5,03 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003463 CAS Number: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Merck Index: 14,05730 |
Assay (manganometric) | ≥ 89.0 % |
Substances insoluble in hydrochloric acid | ≤ 5.0 % |
Sulphate (SO₄) | ≤ 0.1 % |
Ba (Barium) | ≤ 1.0 % |
Ca (Calcium) | ≤ 1.0 % |
Fe (Iron) | ≤ 1.5 % |
Loss on drying (105 °C) | ≤ 0.3 % |