Biossido di manganese ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1313-13-9
Molecular Formula: MnO2
Formula Weight: 86.94
Melting Point: 535° dec.
Merck Reference: 14,5730
MDL No.: MFCD00003463
Formula:
MnO₂ Punto di fusione: 535 °C (dec.) Densità: 5,026 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003463 CAS Number: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Merck Index: 14,5730 |