Biossido di manganese ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Manganese (IV) ossido, Manganese biossido
Purity: 99.9%
CAS No.: 1313-13-9
Molecular Formula: MnO2
Formula Weight: 86.94
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.026
Appearance: Black
Melting Point: 535° dec.
Merck Reference: 14,5730
MDL No.: MFCD00003463
Formula:
MnO₂ Peso molecolare: 86,94 g/mol Punto di fusione: 535 °C (dec.) Densità: 5,026 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003463 CAS Number: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Merck Index: 14,5730 |