Stampa…
Biossido di manganese 99% -10 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Manganese (IV) ossido, Manganese biossido
222581000 222585000 222580025
ACRO222581000EA 35.2 EUR
ACRO222581000 ACRO222585000 ACRO222580025
Biossido di manganese 99% -10 mesh
Biossido di manganese
Formula: MnO₂
Punto di fusione: 535 °C (dec.)
Densità: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003463
CAS Number: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Visualizza i codici
Appearance Grey to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %