Stampa…
Biossido di manganese 80-85%, in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
213490010 213490250 213490025
ACRO213490010EA 94.8 EUR
ACRO213490010 ACRO213490250 ACRO213490025
Biossido di manganese 80-85%, in polvere
Biossido di manganese
Formula: MnO₂
Punto di fusione: 535 °C (dec.)
Densità: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003463
CAS Number: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Visualizza i codici
Appearance Dark grey Powder
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with Na2S2O3 ≥80 %
Silicate (as SiO2) ≤7 %
Iron (Fe) ≤1 %
Insoluble matter ≤10 % (in HCl)