Biossido di manganese 88%, electrolytically precipitated, active
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Manganese (IV) ossido, Manganese biossido
203191000
203195000
203190025
ACRO203191000EA
28.9
EUR
ACRO203191000
ACRO203195000
ACRO203190025
Biossido di manganese 88%, electrolytically precipitated, active
Biossido di manganese
Formula:
MnO₂ Peso molecolare: 86,94 g/mol Punto di fusione: 535 °C (dec.) Densità: 5,03 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003463 CAS Number: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,05730 |
Appearance | Black Powder |
Titration Iodometric | ≥83 % (on dried substance) |
Additional info |
Oxidation activity: |