Biossido di manganese 99.99+% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
MnO₂ Punto di fusione: 535 °C (dec.) Densità: 5,03 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003463 CAS Number: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Merck Index: 14,05730 |
Appearance | Grey to black Powder or crystals and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |