Manganese(III) oxide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1317-34-6
Molecular Formula: Mn2O3
Formula Weight: 157.86
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.50
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1080° dec.
Merck Reference: 14,5737
MDL No.: MFCD00016217
Formula:
Mn₂O₃ Punto di fusione: 1080 °C (dec.) Densità: 4,50 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016217 CAS Number: 1317-34-6 EINECS: 215-264-4 Merck Index: 14,5737 |