Manganese(II) oxide 99% (76.0 - 78.0% Mn)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Manganese(ii)oxide, Manganese oxide
11870.36
11870.A3
11870.F7
11870.36EA
42.4
EUR
11870.36
11870.A3
11870.F7
Manganese(II) oxide 99% (76.0 - 78.0% Mn)
Manganese(II) oxide
Purity: 99%
CAS No.: 1344-43-0
Molecular Formula: MnO
Formula Weight: 70.94
Physical Form: +200 Mesh Powder
Density: 5.0
Appearance: Green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016226
Formula:
MnO Peso molecolare: 70,94 g/mol Punto di fusione: 1840 °C Densità: 5,0 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016226 CAS Number: 1344-43-0 EINECS: 215-695-8 |