Manganese (II) cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
MnCl₂ Punto di ebollizione: 1190 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 650 °C Densità: 2,98 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011114 CAS Number: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05768 |
Solubility | 723 g/l (25 °C) |
Melting Point | 650 °C |
Molar Mass | 125.84 g/mol |
Boiling Point | 1190 °C |
Density | 2.977 g/cm3 (25 °C) |
pH | 5.5 (25 g/l, H2O, 20 °C) |