Manganese (II) cloruro, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 7773-01-5
Molecular Formula: Cl2Mn
Formula Weight: 125.84
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.977
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 650°
Boiling Point: 1190°
Merck Reference: 14,5728
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011114
Formula:
MnCl₂ Punto di ebollizione: 1190 °C Punto di fusione: 650 °C Densità: 2,977 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011114 CAS Number: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5728 |