Manganese (II) cloruro 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Manganese dichloride
271410010
271410250
271410025
271412500
ACRO271410010EA
51.8
EUR
ACRO271410010
ACRO271410250
ACRO271410025
ACRO271412500
Manganese (II) cloruro 97%
Manganese (II) cloruro
Formula:
MnCl₂ Punto di ebollizione: 1190 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 650 °C Densità: 2,98 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011114 CAS Number: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,05768 |
Appearance | Pink Flakes or beads |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |
Water | ≤1 % |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Nickel (Ni) | ≤200 ppm |