Manganese (II) cloruro, anidro 99+% 80 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
223610500
223610100
ACRO223610500EA
148
EUR
ACRO223610500
ACRO223610100
Manganese (II) cloruro, anidro 99+% 80 mesh
Manganese (II) cloruro
Formula:
MnCl₂ Punto di ebollizione: 1190 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 650 °C Densità: 2,98 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011114 CAS Number: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,05768 |
Appearance | Pink Powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Solubility | (10 % in dilute HCl) Clear solution |
Particle size | -80 mesh |