Stampa…
Manganese (II) bromuro, anidro 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Manganous bromide, Manganese(ii)bromide, Manganese dibromide, Manganese(II) bromide hydrate
A18321.14 A18321.22
A18321.14EA 80.4 EUR
A18321.14 A18321.22
Manganese (II) bromuro, anidro 95%
Manganese (II) bromuro
Purity: 95% CAS No.: 13446-03-2 Molecular Formula: MnBr2 Formula Weight: 214.76 Odour: Odourless Melting Point: 698° MDL No.: MFCD00011113
Formula: Br₂Mn
Peso molecolare: 214,75 g/mol
Punto di fusione: 698 °C
Densità: 4,38
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011113
CAS Number: 13446-03-2
EINECS: 236-591-9
Merck Index: 14,5725