Manganese (II) bromuro, anidro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
Br₂Mn Punto di fusione: 698 °C Densità: 4,38 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011113 CAS Number: 13446-03-2 EINECS: 236-591-9 Merck Index: 12,05765 |
Appearance | Pink Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |