Stampa…
Molibdeno disolfuro 98.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Molybdenum disulphide
215781000 215785000 215780025
ACRO215781000EA 86.7 EUR
ACRO215781000 ACRO215785000 ACRO215780025
Molibdeno disolfuro 98.5%
Molibdeno disolfuro
Formula: MoS₂
Peso molecolare: 160.07 g/mol
Punto di fusione: 2375 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003470
CAS Number: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Index: 12,06318
Visualizza i codici
Appearance Grey to black Powder
Assay ≥98.0 % (MoS2)