Tungsteno triossido ≥99.998% (metals basis excluding Mo), Puratronic® (max. 0.01% Mo)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tungsten (VI) oxide
13398.14
13398.22
13398.14EA
173
EUR
13398.14
13398.22
Tungsteno triossido ≥99.998% (metals basis excluding Mo), Puratronic® (max. 0.01% Mo)
Tungsteno triossido
Purity: 99.998%
CAS No.: 1314-35-8
Molecular Formula: O3W
Formula Weight: 231.85
Physical Form: Powder
Density: 7.16
Melting Point: 1473°
Merck Reference: 14,9817
MDL No.: MFCD00011466
Formula:
O₃W Peso molecolare: 231,84 g/mol Punto di fusione: 1473 °C Densità: 7,16 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011466 CAS Number: 1314-35-8 EINECS: 215-231-4 Merck Index: 14,9817 |