Stampa…
Tungsteno triossido 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tungsten (VI) oxide
214211000 214215000
ACRO214211000EA 78.7 EUR
ACRO214211000 ACRO214215000
Tungsteno triossido 99+%
Tungsteno triossido
Formula: O₃W
Punto di fusione: 1470…1475 °C
Densità: 7,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011466
CAS Number: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %