Tungsten(VI) chloride ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tungsten hexachloride
Purity: 99%
CAS No.: 13283-01-7
Molecular Formula: WCl6
Formula Weight: 396.57
Physical Form: Powder
Density: 3.52
Appearance: Purple
Odour: Pungent
Melting Point: 275°
Boiling Point: 346°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011463
Formula:
Cl₆W Punto di ebollizione: 346 °C Punto di fusione: 275 °C Densità: 3,52 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011463 CAS Number: 13283-01-7 EINECS: 236-293-9 UN: 3260 ADR: 8,II |