Tungsten(VI) chloride 99.9+% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tungsten hexachloride
221430100
221431000
ACRO221430100EA
72.2
EUR
ACRO221430100
ACRO221431000
Tungsten(VI) chloride 99.9+% (trace metals basis)
Tungsten(VI) chloride
Formula:
Cl₆W Peso molecolare: 396,56 g/mol Punto di ebollizione: 347 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 275 °C Densità: 3,518 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011463 CAS Number: 13283-01-7 EINECS: 236-293-9 UN: 3260 ADR: 8,II |
Appearance | Grey to dark blue to violet to black Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.10 % |