Tungsten(VI) chloride 99% 20 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Cl₆W Punto di ebollizione: 347 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 275 °C Densità: 3,518 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011463 CAS Number: 13283-01-7 EINECS: 236-293-9 UN: 3260 ADR: 8,II |
Appearance | Grey to dark blue to violet to black Powder |
Purity | ≥98.5 % |