Stampa…
Chromium(III) chloride, anidro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Chromium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18090.0025 8.18090.0002
8.18090.0025EA 83.7 EUR
8.18090.0025 8.18090.0002
Chromium(III) chloride, anidro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Chromium(III) chloride
Formula: Cl₃Cr
Peso molecolare: 158.35 g/mol
Punto di fusione: 1152
Densità: 2.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010948
CAS Number: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02278
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 1152 °C
Molar Mass 158.35 g/mol
Boiling Point 1300 °C decomposes
Density 2.87 g/cm3 (25 °C)